Tisk…
2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR01748-1G OR01748-500MG OR01748-50MG
APOSOR01748-1GEA 6290 CZK
APOSOR01748-1G APOSOR01748-500MG APOSOR01748-50MG
2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 27363-77-5