Tisk…
4-(Methylsulphonylamino)benzylamine hydrochloride 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0174-1G OR0174-5G OR0174-25G
APOSOR0174-1GEA 1660 CZK
APOSOR0174-1G APOSOR0174-5G APOSOR0174-25G
4-(Methylsulphonylamino)benzylamine hydrochloride 95+%
4-(Methylsulphonylamino)benzylamine hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₃ClN₂O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06245516
CAS číslo: 128263-66-1