Tisk…
3-Methylcinnolin-5-ylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Amino-3-methylcinnoline
OR01737-1G OR01737-250MG OR01737-5G
APOSOR01737-1GEA 6020 CZK
APOSOR01737-1G APOSOR01737-250MG APOSOR01737-5G
3-Methylcinnolin-5-ylamine
3-Methylcinnolin-5-ylamine
Vzorec: C₉H₉N₃
MW: 159,19 g/mol
Bod tání: 189…191 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00466524
CAS číslo: 300690-74-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III