Tisk…
(4-Bromophenyl)acetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Bromophenylacetonitrile, 4-Bromobenzyl cyanide
OR017366-1G OR017366-5G OR017366-10G
APOSOR017366-1GEA 622 CZK
APOSOR017366-1G APOSOR017366-5G APOSOR017366-10G
(4-Bromophenyl)acetonitrile 97%
(4-Bromophenyl)acetonitrile
Vzorec: C₈H₆BrN
Bod varu: 286 °C
Bod tání: 45…49 °C
Hustota: 1,49 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001916
CAS číslo: 16532-79-9
EINECS: 240-602-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III