Tisk…
1-Phenyl-2-imidazolidinone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Phenylimidazolidin-2-one
OR01734-1G OR01734-250MG OR01734-5G
APOSOR01734-1GEA 12370 CZK
APOSOR01734-1G APOSOR01734-250MG APOSOR01734-5G
1-Phenyl-2-imidazolidinone
1-Phenyl-2-imidazolidinone
Vzorec: C₉H₁₀N₂O
MW: 162,1885 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02671066
CAS číslo: 1848-69-7