Tisk…
Ethyl 2,6-dichlorobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR017267-1G OR017267-25G OR017267-5G
APOSOR017267-1GEA 992 CZK
APOSOR017267-1G APOSOR017267-25G APOSOR017267-5G
Ethyl 2,6-dichlorobenzoate
Ethyl-2,6-dichlorobenzoate
Vzorec: C₉H₈Cl₂O₂
Bod varu: 264…265 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01313702
CAS číslo: 81055-73-4