Tisk…
8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0172-1G OR0172-500MG OR0172-5G
APOSOR0172-1GEA 1820 CZK
APOSOR0172-1G APOSOR0172-500MG APOSOR0172-5G
8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine
8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine
Vzorec: C₈H₁₆N₂
Bod varu: 42…45 °C/0,75mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00210699
CAS číslo: 98998-25-5