Tisk…
1,2,3,4-Tetrahydroquinoxaline
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR01714-1G OR01714-5G OR01714-25G
APOSOR01714-1GEA 827 CZK
APOSOR01714-1G APOSOR01714-5G APOSOR01714-25G
1,2,3,4-Tetrahydroquinoxaline
1,2,3,4-Tetrahydroquinoxaline
Vzorec: C₈H₁₀N₂
Bod tání: 92…98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00047564
CAS číslo: 3476-89-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III