Tisk…
2,3,4,5-Tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR01713-1G OR01713-5G
APOSOR01713-1GEA 0 CZK
APOSOR01713-1G APOSOR01713-5G
2,3,4,5-Tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine 97%
2,3,4,5-Tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine
Vzorec: C₉H₁₂N₂
Bod tání: 96…100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03789577
CAS číslo: 5946-39-4
UN: 3259
ADR: 8,III