Tisk…
Methyl(4-aminophenyl)acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl-(4-aminophenyl)acetate, Methyl 2-(4-aminophenyl)acetate
OR0171-1G OR0171-5G
APOSOR0171-1GEA 622 CZK
APOSOR0171-1G APOSOR0171-5G
Methyl(4-aminophenyl)acetate
Methyl(4-aminophenyl)acetate
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.19 g/mol
Bod varu: 96…100 °C/0.1mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06200783
CAS číslo: 39552-81-3