Tisk…
3-Aminobenzenesulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR017076-100G OR017076-25G
APOSOR017076-100GEA 3970 CZK
APOSOR017076-100G APOSOR017076-25G
3-Aminobenzenesulphonamide
3-Aminobenzenesulphonamide
Vzorec: C₆H₈N₂O₂S
MW: 172,21 g/mol
Bod tání: 139…142 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00035781
CAS číslo: 98-18-0
EINECS: 202-646-0