Tisk…

Tetrabutylammonium chloride

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR01703-100G OR01703-1KG OR01703-500G
APOSOR01703-100GEA 1240 CZK
APOSOR01703-100G APOSOR01703-1KG APOSOR01703-500G
Tetrabutylammonium chloride
Tetrabutylammonium chloride
Vzorec: C₁₆H₃₆ClN
MW: 277,92 g/mol
Bod tání: 70 °C
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011635
CAS číslo: 1112-67-0
EINECS: 214-195-7

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR