a-Tosyl(4-bromobenzyl)isocyanide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(4-Bromophenyl)(isocyano)methyl 4-methylphenyl sulphone
OR01701-1G
OR01701-250MG
APOSOR01701-1GEA
9260
CZK
APOSOR01701-1G
APOSOR01701-250MG
a-Tosyl(4-bromobenzyl)isocyanide 97%
a-Tosyl(4-bromobenzyl)isocyanide
Vzorec:
C₁₅H₁₂BrNO₂S Storage Temperature: Ambient |
CAS číslo:
655254-61-8 |