N-Cbz-L-asparagine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
Z-Asn-OH, Nalpha-Cbz-L-asparagine
OR01678-100G
OR01678-25G
OR01678-500G
APOSOR01678-100GEA
1820
CZK
APOSOR01678-100G
APOSOR01678-25G
APOSOR01678-500G
N-Cbz-L-asparagine 97%
N-Cbz-L-asparagine
Vzorec:
C₁₂H₁₄N₂O₅ Bod tání: 160…164 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008035 CAS číslo: 2304-96-3 |