Tisk…
2-[Benzyl(2-hydroxyethyl)amino]-1-ethanol 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR01671-10G OR01671-1G OR01671-5G
APOSOR01671-10GEA 3940 CZK
APOSOR01671-10G APOSOR01671-1G APOSOR01671-5G
2-[Benzyl(2-hydroxyethyl)amino]-1-ethanol 95+%
2-[Benzyl(2-hydroxyethyl)amino]-1-ethanol
Vzorec: C₁₁H₁₇NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00020587
CAS číslo: 101-32-6
EINECS: 202-934-6