Tisk…
3-Bromoisonicotinic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0167-25G OR0167-5G OR0167-100G
APOSOR0167-25GEA 1290 CZK
APOSOR0167-25G APOSOR0167-5G APOSOR0167-100G
3-Bromoisonicotinic acid 98%
3-Bromoisonicotinic acid
Vzorec: C₆H₄BrNO₂
Bod tání: 234…238 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040944
CAS číslo: 13959-02-9