Tisk…
5-tert-Butyl-2-methyl-3-furoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR01668-1G OR01668-250MG
APOSOR01668-1GEA 2480 CZK
APOSOR01668-1G APOSOR01668-250MG
5-tert-Butyl-2-methyl-3-furoic acid
5-tert-Butyl-2-methyl-3-furoic acid
Vzorec: C₁₀H₁₄O₃
Bod tání: 89…92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00221068
CAS číslo: 38422-62-7