Tisk…
tert-Butyl-4-aminophenylacetate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: tert-Butyl 2-(4-aminophenyl)acetate
OR01647-5G
APOSOR01647-5GEA 3970 CZK
APOSOR01647-5G
tert-Butyl-4-aminophenylacetate 95+%
tert-Butyl-4-aminophenylacetate
Vzorec: C₁₂H₁₇NO₂
MW: 207,27 g/mol
Bod tání: 30…32 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06245494
CAS číslo: 174579-31-8