Tisk…
3-Chlorobenzophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: m-Chlorobenzophenone
OR016460-100G
APOSOR016460-100GEA 3580 CZK
APOSOR016460-100G
3-Chlorobenzophenone
3-Chlorobenzophenone
Vzorec: C₁₃H₉ClO
MW: 216,67 g/mol
Bod tání: 81…83 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009816
CAS číslo: 1016-78-0