Tisk…
4-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]piperidine hydrochloride, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR01646-1G OR01646-5G
APOSOR01646-1GEA 10350 CZK
APOSOR01646-1G APOSOR01646-5G
4-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]piperidine hydrochloride, technická kvalita
4-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]piperidine hydrochloride
Vzorec: C₁₁H₁₅BrClNO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04116083
CAS číslo: 226400-32-4