1-N-Boc-4-(4-pyridylmethylamino)piperidine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
4-[(Pyridin-4-yl)methylamino]piperidine, N1-BOC protected
OR01645-1G
OR01645-5G
OR01645-25G
APOSOR01645-1GEA
6450
CZK
APOSOR01645-1G
APOSOR01645-5G
APOSOR01645-25G
1-N-Boc-4-(4-pyridylmethylamino)piperidine 95+%
1-N-Boc-4-(4-pyridylmethylamino)piperidine
Vzorec:
C₁₆H₂₅N₃O₂ MW: 291.4 g/mol Bod tání: 70…73 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04114985 CAS číslo: 206274-24-0 |