Tisk…
1-N-Boc-4-(2-furfurylmethylamino)piperidine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR01644-1G OR01644-5G OR01644-25G
APOSOR01644-1GEA 6520 CZK
APOSOR01644-1G APOSOR01644-5G APOSOR01644-25G
1-N-Boc-4-(2-furfurylmethylamino)piperidine 95+%
1-N-Boc-4-(2-furfurylmethylamino)piperidine
Vzorec: C₁₅H₂₄N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06245534
CAS číslo: 883516-51-6