Tisk…
4-Benzoyl benzylamine hydrochloride 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (4-(Aminomethyl)phenyl)(phenyl)methanone hydrochloride, 4-(Aminomethyl)benzophenone hydrochloride
OR01642-1G OR01642-250MG
APOSOR01642-1GEA 14490 CZK
APOSOR01642-1G APOSOR01642-250MG
4-Benzoyl benzylamine hydrochloride 95+%
4-Benzoyl benzylamine hydrochloride
Vzorec: C₁₄H₁₄ClNO
Bod tání: 207…208 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06245504
CAS číslo: 24095-40-7