Tisk…
3-Amino-3-methylbutanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR01641-25G OR01641-5G OR01641-1G
APOSOR01641-25GEA 2900 CZK
APOSOR01641-25G APOSOR01641-5G APOSOR01641-1G
3-Amino-3-methylbutanoic acid
3-Amino-3-methylbutanoic acid
Vzorec: C5H11NO2
MW: 117,1500 g/mol
Bod tání: 232…233 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06245495
CAS číslo: 625-05-8