Tisk…
3-(Aminomethyl)-2-tert-butoxypyridine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR01639-1G OR01639-5G
APOSOR01639-1GEA 7540 CZK
APOSOR01639-1G APOSOR01639-5G
3-(Aminomethyl)-2-tert-butoxypyridine 95+%
3-(Aminomethyl)-2-tert-butoxypyridine
Vzorec: C₁₀H₁₆N₂O
Bod varu: 52…54 °C/0,37mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06245525
CAS číslo: 849021-22-3