Tisk…
(2-Aminoethyl)benzyl carbamic acid-tert-butylester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: N-Benzylethane-1,2-diamine, N-BOC protected
OR01637-1G OR01637-5G
APOSOR01637-1GEA 1490 CZK
APOSOR01637-1G APOSOR01637-5G
(2-Aminoethyl)benzyl carbamic acid-tert-butylester
(2-Aminoethyl)benzyl carbamic acid-tert-butylester
Vzorec: C₁₄H₂₂N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06245501
CAS číslo: 152193-00-5