(S)-(+)-2-Aminobutyric acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
H-Abu-OH, L-alpha-Amino-N-Butyric acid, L-2-Aminobutyric acid, (S)-2-Aminobutanoic acid
OR01636-100G
OR01636-25G
OR01636-5G
APOSOR01636-100GEA
1040
CZK
APOSOR01636-100G
APOSOR01636-25G
APOSOR01636-5G
(S)-(+)-2-Aminobutyric acid
(S)-(+)-2-Aminobutyric acid
Vzorec:
C₄H₉NO₂ MW: 103.12 Bod tání: 280 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064415 CAS číslo: 1492-24-6 EINECS: 216-083-3 |