Tisk…
1,6-Naphthyridine-3-carboxylic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR01633-1G OR01633-5G
APOSOR01633-1GEA 27280 CZK
APOSOR01633-1G APOSOR01633-5G
1,6-Naphthyridine-3-carboxylic acid 95+%
1,6-Naphthyridine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₆N₂O₂
Bod tání: 193 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07366468
CAS číslo: 1017793-59-7