Tisk…
Terephthalamic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Terephthalamidic Acid, Terephthalic acid monoamide
OR016303-1G OR016303-5G
APOSOR016303-1GEA 705 CZK
APOSOR016303-1G APOSOR016303-5G
Terephthalamic acid 95+%
Terephthalamic acid
Vzorec: C₈H₇NO₃
Bod tání: >330 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00025482
CAS číslo: 6051-43-0