Tisk…
Oxalic acid mono(N-methyl)amide 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: N-Methyloxamic acid, 2-(Methylamino)-2-oxoacetic acid
OR016302-5G OR016302-1G
APOSOR016302-5GEA 3740 CZK
APOSOR016302-5G APOSOR016302-1G
Oxalic acid mono(N-methyl)amide 95+%
Oxalic acid mono(N-methyl)amide
Vzorec: C₃H₅NO₃
MW: 103.08 g/mol
Bod tání: 144…150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06245498
CAS číslo: 29262-58-6