Tisk…
Methyl-3-(aminocarbonyl)benzoate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0163-1G OR0163-250MG OR0163-5G
APOSOR0163-1GEA 3060 CZK
APOSOR0163-1G APOSOR0163-250MG APOSOR0163-5G
Methyl-3-(aminocarbonyl)benzoate 95+%
Methyl-3-(aminocarbonyl)benzoate
Vzorec: C₉H₉NO₃
Bod tání: 125…127 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06245500
CAS číslo: 106748-24-7