Tisk…
2-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(Pyridin-2-yl)ethanol
OR01623-1G OR01623-250MG OR01623-5G
APOSOR01623-1GEA 827 CZK
APOSOR01623-1G APOSOR01623-250MG APOSOR01623-5G
2-(1-Hydroxyethyl)pyridine
2-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₉NO
MW: 123,1525 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06245419
CAS číslo: 18728-61-5