Tisk…
4-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(Pyridin-4-yl)ethanol, 1-(Pyridin-4-yl)ethan-1-ol
OR01620-1G OR01620-5G OR01620-25G
APOSOR01620-1GEA 1950 CZK
APOSOR01620-1G APOSOR01620-5G APOSOR01620-25G
4-(1-Hydroxyethyl)pyridine
4-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₉NO
MW: 123,15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00077867
CAS číslo: 23389-75-5