Tisk…
3-Chloroadamantane-1-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR01607-1G OR01607-5G OR01607-10G
APOSOR01607-1GEA 1580 CZK
APOSOR01607-1G APOSOR01607-5G APOSOR01607-10G
3-Chloroadamantane-1-carboxylic acid
3-Chloroadamantane-1-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₁₅ClO₂
Bod tání: 136…140 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00167831
CAS číslo: 34859-74-0