Tisk…
Propagyl bromide 80% in toluene
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Bromopropyne
OR01606-250ML OR01606-50ML
APOSOR01606-250MLEA 12400 CZK
APOSOR01606-250ML APOSOR01606-50ML
Propagyl bromide 80% in toluene
Propagyl bromide
Vzorec: C₃H₃Br
MW: 118.96
Bod varu: 88…90 °C
Bod tání: –61 °C
Hustota: 1.552
Bod vzplanutí: 18 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000241
CAS číslo: 106-96-7
EINECS: 203-447-1
UN: 2345
ADR: 3 II