Tisk…
2,6-Dichloropyridine-4-carboxaldehyde 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,6-Dichloroisonicotinaldehyde
OR01602-1G OR01602-5G OR01602-10G
APOSOR01602-1GEA 2280 CZK
APOSOR01602-1G APOSOR01602-5G APOSOR01602-10G
2,6-Dichloropyridine-4-carboxaldehyde 96%
2,6-Dichloropyridine-4-carboxaldehyde
Vzorec: C₆H₃Cl₂NO
Bod tání: 44…48 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00124816
CAS číslo: 113293-70-2