Tisk…
4-Chloro-1H-pyrazole-3-carboxaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR01601-1G OR01601-5G
APOSOR01601-1GEA 9920 CZK
APOSOR01601-1G APOSOR01601-5G
4-Chloro-1H-pyrazole-3-carboxaldehyde
4-Chloro-1H-pyrazole-3-carboxaldehyde
Vzorec: C₄H₃ClN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00110641
CAS číslo: 623570-54-7