Tisk…
1-Phenyl-2-(quinoxalin-2-yl)ethanol 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR0160-10G OR0160-1G OR0160-5G
APOSOR0160-10GEA 17260 CZK
APOSOR0160-10G APOSOR0160-1G APOSOR0160-5G
1-Phenyl-2-(quinoxalin-2-yl)ethanol 95+%
1-Phenyl-2-(quinoxalin-2-yl)ethanol
Vzorec: C₁₆H₁₄N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03426052
CAS číslo: 849021-27-8