Tisk…
1-Acetyl-2-naphthol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Acetyl-2-hydroxynaphthalene, 2-Hydroxy-1-acetonaphthone, 1-(2-Hydroxynaphthalen-1-yl)ethanone, 2'-Hydroxy-1'-acetonaphthone, 1-(2-Hydroxy-1-naphthyl)ethan-1-one
OR015967-25G
APOSOR015967-25GEA 1540 CZK
APOSOR015967-25G
1-Acetyl-2-naphthol 97%
1-Acetyl-2-naphthol
Vzorec: C₁₂H₁₀O₂
MW: 186,21 g/mol
Bod varu: 130…132 °C/2mmHg
Bod tání: 63…67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012131
CAS číslo: 574-19-6
EINECS: 209-369-4