Tisk…
2',5'-Dihydroxyacetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(2,5-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(2,5-Dihydroxyphenyl)ethanone, 2,5-Dihydroxyacetophenone
OR01582-100G OR01582-25G OR01582-500G
APOSOR01582-100GEA 1240 CZK
APOSOR01582-100G APOSOR01582-25G APOSOR01582-500G
2',5'-Dihydroxyacetophenone 98%
2',5'-Dihydroxyacetophenone
Vzorec: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Bod tání: 204…208 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002343
CAS číslo: 490-78-8
EINECS: 207-716-4