Tisk…
5-Methyl-4H-1,2,4-triazol-3-amine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Amino-5-methyl-4H-1,2,4-triazole
OR01571-1G OR01571-5G
APOSOR01571-1GEA 1490 CZK
APOSOR01571-1G APOSOR01571-5G
5-Methyl-4H-1,2,4-triazol-3-amine 98%
5-Methyl-4H-1,2,4-triazol-3-amine
Vzorec: C3H6N4
MW: 98,1100 g/mol
Bod tání: 142…144 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00498236
CAS číslo: 4923-01-7