Tisk…
2-Nitrofenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR01570-25G OR01570-5G
APOSOR01570-25GEA 1330 CZK
APOSOR01570-25G APOSOR01570-5G
2-Nitrofenol
2-Nitrofenol
Vzorec: C₆H₅NO₃
Bod varu: 214…216 °C
Bod tání: 44…48 °C
Hustota: 1,26 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011688
CAS číslo: 88-75-5
UN: 1663
ADR: 6.1,III