Tisk…
1-Phenyl-2-(pyrimidin-4-yl)ethanol 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0157-1G OR0157-5G
APOSOR0157-1GEA 2070 CZK
APOSOR0157-1G APOSOR0157-5G
1-Phenyl-2-(pyrimidin-4-yl)ethanol 95+%
1-Phenyl-2-(pyrimidin-4-yl)ethanol
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂O
MW: 200,24 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03426053
CAS číslo: 36914-71-3