Tisk…
1-Pyridin-3-ylethylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-(1-Aminoethyl)pyridine, 1-(Pyridin-3-yl)ethanamine
OR01562-1G OR01562-250MG
APOSOR01562-1GEA 953 CZK
APOSOR01562-1G APOSOR01562-250MG
1-Pyridin-3-ylethylamine
1-Pyridin-3-ylethylamine
Vzorec: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01691641
CAS číslo: 56129-55-6
UN: 2735
ADR: 8,III