4-Amino-3-nitrobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Cyano-2-nitroaniline
OR01561-1G
OR01561-25G
OR01561-5G
APOSOR01561-1GEA
622
CZK
APOSOR01561-1G
APOSOR01561-25G
APOSOR01561-5G
4-Amino-3-nitrobenzonitrile
4-Amino-3-nitrobenzonitrile
Vzorec:
C₇H₅N₃O₂ Bod tání: 159…162 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00013373 CAS číslo: 6393-40-4 UN: 3439 ADR: 6.1,III |