Tisk…
1-Phenyl-2-(pyrazin-2-yl)ethanol 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0156-1G OR0156-5G OR0156-10G
APOSOR0156-1GEA 4630 CZK
APOSOR0156-1G APOSOR0156-5G APOSOR0156-10G
1-Phenyl-2-(pyrazin-2-yl)ethanol 95+%
1-Phenyl-2-(pyrazin-2-yl)ethanol
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂O
MW: 200.24 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00235147
CAS číslo: 36914-69-9