Tisk…
Triisopropylchlorosilane
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Chlorotriisopropylsilane, Triisopropylsilyl chloride, Triisopropylchlorosilane
OR0155-100G OR0155-500G
APOSOR0155-100GEA 2200 CZK
APOSOR0155-100G APOSOR0155-500G
Triisopropylchlorosilane
Triisopropylchlorosilane
Vzorec: C₉H₂₁ClSi
MW: 192.8
Bod varu: 79…80 °C/10mmHg
Hustota: 0.902 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009656
CAS číslo: 13154-24-0
UN: 2987
ADR: 8 II