Tisk…
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyrazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR01540-5G
APOSOR01540-5GEA 3230 CZK
APOSOR01540-5G
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyrazine
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyrazine
Vzorec: C6H4BrN3
MW: 198,0200 g/mol
Bod tání: 191…196 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06245372
CAS číslo: 57948-41-1