1-(4-Methoxyphenyl)-2-(quinoxalin-2-yl)ethanol 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR0154-10G
OR0154-1G
OR0154-5G
APOSOR0154-10GEA
17260
CZK
APOSOR0154-10G
APOSOR0154-1G
APOSOR0154-5G
1-(4-Methoxyphenyl)-2-(quinoxalin-2-yl)ethanol 95+%
1-(4-Methoxyphenyl)-2-(quinoxalin-2-yl)ethanol
Vzorec:
C₁₇H₁₆N₂O₂ MW: 280.33 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03426056 CAS číslo: 849021-36-9 |