Tisk…

Imidazo[1,2-a]pyrazine 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR01539-25G
APOSOR01539-25GEA 3970 CZK
APOSOR01539-25G
Imidazo[1,2-a]pyrazine 97%
Imidazo[1,2-a]pyrazine
Vzorec: C₆H₅N₃
MW: 119,1200 g/mol
Bod tání: 90…94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06245371
CAS číslo: 274-79-3

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR